36473
Haloxyfop
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, Haloxyfop acid
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)
GOCUAJYOYBLQRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)