33310-U
Replacement septa for Mininert® valves
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Mininert Valve Septa Replacements
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
red silicone septa
Confezionamento
pkg of 50 ea
Lungh. × D.E.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
applicazioni
environmental
Categorie correlate
Descrizione generale
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
Note legali
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)