Documenti fondamentali
33111-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
Sinonimo/i:
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 144 ea
D.E. × alt.
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
Volume
100 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6