33065-U
Sylon CT™
for GC derivatization, pkg of 400 mL, 5% dimethyldichlorosilane in toluene
Sinonimo/i:
Dichlorodimethylsilane solution, Dimethyldichlorosilane solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Descrizione
Silyl reagent
Confezionamento
pkg of 400 mL
Concentrazione
5% dimethyldichlorosilane in toluene
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Treat the glass tubing that you use for columns with Sylon-CT solution (5% dimethyldichlorosilane in toluene). It deactivates the tubing for use up to 350 °C to 400 °C, far exceeding the capabilities of other deactivating agents used at room temperature. Sylon CT™ also deactivates transfer lines and glass or glass-lined injection port liners. Instructions included.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?