303102
High Ethane Natural Gas Reference Standard
part volume 14 L, analytical standard
Sinonimo/i:
Natural Gas Reference Standard
About This Item
Grado
analytical standard
Descrizione
high ethane
Stato
gas
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas TN900010-14
Disponibilità
not available in Canada, EU
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High Ethane Natural Gas Reference Standard is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
Analita
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)