Documenti
30228-U
Supelco
Lamina multistrato Supel-Inert
maximum volume 5 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Sinonimo/i:
Sacca per il campionamento dei gas Supel-Inert Foil 5L SCV con setti Thermogreen® LB-2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agenzia
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
Descrizione
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
Nome Commerciale
Supel
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Volume massimo
5 L
Misura × largh. × lungh.
× 12 in. × 14 in.
Compatibilità
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Le sacche per campionamento dei gas in lamina multistrato SupelInert con setti Thermogreen LB-2 sono ideali per il campionamento di composti a basso peso molecolare come monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2) e gas permanenti. Sono anche adatte al campionamento di composti solforosi come acido solfidrico (H2S), solfuro di carbonio (CS2) e mercaptani.
Principali caratteristiche e vantaggi:
  • Lamina multistrato costituita da due strati esterni di alluminio che offrono una forte barriera ai gas che penetrano attraverso le pareti della sacca
  • Setti Thermogreen LB-2 a bassa perdita installati nel raccordo della valvola
  • Chimicamente inerti con protezione dall′umidità e dalla luce
  • Sconsigliato per VOC a bassi livelli di ppm a causa dei livelli di fondo (si raccomanda il film alternativo per i VOC SupelInert PVDF Tedlar)
  • Sono disponibili due opzioni per la valvola: valvola con tappo a vite (SCV) e valvola con blocco in controfase (PLV).
  • 4 formati: 1 L, 2 L, 5 L e 10 L
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
Note legali
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dispositivo per il campionamento dell'aria
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Il campionamento e monitoraggio dell'aria viene utilizzato per misurare il livello degli inquinanti atmosferici nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni definendone la qualità sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.