29894-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parametri
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
151
df
0.88 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
5 m × 0.53 mm
applicazioni
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
- >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)