Documenti fondamentali
29860-U
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 036912
Lungh. × D.E. × D.I. ago
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
Volume
5 μL
Note legali
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)