Documenti fondamentali
29852-U
eVol syringe, 500 μL, without needle
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
glass body
Caratteristiche
syringe supplied without needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 2910025
Volume
20-500 μL
Note legali
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)