Documenti fondamentali
29631-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
100F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 100 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
23 ga
Descrizione
color (aqua)
Caratteristiche
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 005335
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
100 μL
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)