Documenti fondamentali
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 answer
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.