28928-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Parametri
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
applicazioni
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
Tipo di colonna
capillary extremely polar
Categorie correlate
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.