28891-U
SLB®-IL59 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Parametri
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocolli
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.