Documenti fondamentali
2877101-U
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Descrizione
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Note legali
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)