Documenti fondamentali
28100-U
Supelco
Linecord, NEMA 5-15 P, for MSA Sampling Pump
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
applicazioni
industrial hygiene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)