Documenti fondamentali
28021-U
Supelco
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diametro
9 mm ( 11/32 in.)
Compatibilità
for use with Varian CP-1177
Descrizione generale
Una versione migliorata dei setti Thermogreen LB-1 originali.
  • Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
  • Prodotto già condizionato, pronto all′uso
  • Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
  • Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Note legali
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)