27449
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm, starburst cap
, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/silicone
polypropylene seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diametro
13 mm
Raccordi
thread for 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)