Documenti fondamentali
27272-U
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread, pkg of × 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black polypropylene cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of × 1000 ea
Parametri
135 °C temp. limit
diam. × alt.
13 mm × 9.5 mm
Diam. fori
7 mm
Raccordi
thread for 10-425
Compatibilità
for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)