Documenti fondamentali
27245
Supelco
Tappi con ghiera con setti in Viton®
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black Viton® septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
Confezionamento
pkg of × 100 ea
Diametro
20 mm
Spessore
0.76 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp top vial
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)