Documenti fondamentali
27212
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccordi
thread for 20-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)