27136
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)