Documenti fondamentali
27122-U
Supelco
Septa, PTFE/silicone/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/silicone/red PTFE
Descrizione
septum type: double-faced PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Diam. setto × spessore
11 mm × 0.040 in.
Compatibilità
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
Descrizione generale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/silicone/PTFE (septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in.) are sized to fit 4 mL screw cap vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)