Documenti fondamentali
27109-U
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)