Documenti fondamentali
26705
Hamilton® chaney adapter
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
aluminum
Caratteristiche
For consistent, reproducible injections
Prevents syringe plunger bending
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 32146
Compatibilità
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
Descrizione generale
Recommended for sample reproducibility.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)