Documenti fondamentali
25787
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
fused silica tubing
Livello qualitativo
Composizione
phenyl/methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Descrizione generale
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)