Documenti fondamentali
25770-U
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.32 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
fused silica tubing
Composizione
methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)