25095-U
TDS3™ Storage Container
for use with Tekmar® AEROtrap 6000, for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
Sinonimo/i:
TDS3™ Tube Strorage Container, Clear, 1/4" x 7" (6mm x 17.8cm)
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
for use with Tekmar® AEROtrap 6000
for use with Thermal Desorption Tubes
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)