Documenti fondamentali
24912-U
Supelco
Purge/Trap C
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinonimo/i:
PURGE TRAP C, Tekmar® 3000
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)