Documenti fondamentali
24644
Supelco
Battery charger
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers, AC/DC input 110 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
whole air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers
Descrizione generale
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories with a DC battery in a 10-liter vacuum bag sampler.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)