24323
SPB®-PUFA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Sinonimo/i:
SPB-PUFA, 30M .32MM .20UM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G18
Parametri
50-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
400
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary polar
Categorie correlate
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G18 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(alkylene glycol)
- 50 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?