Documenti fondamentali
24110UINT
Supelco
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinonimo/i:
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica column
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Tipo di colonna
capillary highly polar
Compatibilità
for use with Agilent Intuvo GC
Note legali
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)