24074
SP®-2330 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G8
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
400
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary highly polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G8 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?