24023INT
SP®-2340 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinonimo/i:
SP®-2340 Capillary GC Column
About This Item
Materiali
fused silica
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary highly polar
Compatibilità
for use with Agilent Intuvo GC
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)