23805
Capillary Column Butt Connector Nut
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 4 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Raccordi
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
Descrizione generale
Replacement nut for the Capillary Column Butt Connector.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)