Documenti fondamentali
22780
Supelco
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
agenzia
suitable for EPA 601
Livello qualitativo
Caratteristiche
fritted: no
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 14-2336-024
Misura
5 mL
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® 2000/3000
Applicazioni
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.