Documenti fondamentali
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 12-0507-024
Misura
150 mm × 19 mm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)