Documenti fondamentali
22667-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 400-61, stainless steel, 1/4 in.
Sinonimo/i:
Swagelok® SS-400-61,SS BULKHEAD UNION 1/4" EA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Descrizione
bulkhead design yes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-61
Raccordi
1/4 in.
Compatibilità
for use with 1/4 in. tubing
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Applicazioni
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.[1]
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We