Documenti fondamentali
22434
Mirror with Rotating Head
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Materiali
chrome-plated handle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Ideal for examining inside of injection and detector fittings for ferrule or column fragments. Rotating head allows wide range of movement.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)