Merck
22015
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
Sinonimo/i:
Swagelok® 200-6,BRASS UNION 1/8" PK2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
General description
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Application
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Union
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)