22010-U
Swagelok® Tee
Swagelok® 400-3, brass, 1/4 in. Swagelok
Sinonimo/i:
Swagelok® 400-3,BRASS TEE 1/4" EA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
brass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-3
Raccordi
1/4 in. Swagelok
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)