22008
Swagelok® Caps
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
Sinonimo/i:
Swagelok® 400C,BRASS CAPS 1/4" PK6
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
brass
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-C
Raccordi
1/4 in. male
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Applicazioni
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)