Documenti fondamentali
21742-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
KEL-F hub
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90422
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)