Documenti fondamentali
20984
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 1/2 in. × 12 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Materiali
stainless steel TD tube
agenzia
EPA TO-1,IP-1B
Descrizione
Sealed with Glass Storage Container
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
D.E. × D.I. × lungh.
1/2 in. × 12 mm × 7 in.
Matrice
Tenax TA porous polymer
applicazioni
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® AEROTrap 6000 models
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)