20333
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak R, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Parametri
250 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~525 m2/g
Matrice
Porapak R
Dimensione particelle
50-80 mesh
Densità
~0.32 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti