Documenti fondamentali
20078-U
Supelco
Modified BTEXTRAP L, Tekmar® 3000
Sinonimo/i:
Modified BTEX Trap L
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Note legali
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)