19141-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
26 ga
Descrizione
blunt tip (stainless steel)
Caratteristiche
blunt tip (point style 3)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7780-02
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)