Documenti fondamentali
16867
Supelco
Fludioxonil metabolite CGA 192155
reference material
Sinonimo/i:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4F2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
200-204 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
InChI
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)