13130-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-300 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
45/60 Molecular Sieve 5A support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)