13021-U
Colonna impaccata in metallo per GC (per strumenti Agilent, configurazione "A")
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 HayeSep N support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)