11809
Coated GC Packing
phase 1% SP®-1510, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Confezionamento
bottle of 15 g
Parametri
60-230 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
1% SP®-1510 phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group Industrial solvents
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti